Documenti fondamentali
AMBH303C6310
Ambeed, Inc.
2-Bromophenanthrene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.13
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromophenanthrene
Inchi Code
1S/C14H9Br/c15-12-7-8-14-11(9-12)6-5-10-3-1-2-4-13(10)14/h1-9H
InChI
SQTPFYJEKHTINP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62162-97-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)