Documenti fondamentali
AMBH303C60BF
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-cyanobutanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.17
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-cyanobutanoate
Inchi Code
1S/C7H11NO2/c1-3-6(5-8)7(9)10-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI
FCISHUHNFYJJDU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1619-58-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)