Documenti fondamentali
AMBH303C5FF9
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(benzo[d]oxazol-5-yl)acetate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.19
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1,3-benzoxazol-5-ylacetate
Inchi Code
1S/C10H9NO3/c1-13-10(12)5-7-2-3-9-8(4-7)11-6-14-9/h2-4,6H,5H2,1H3
InChI
FWUQPSOUPSUZAF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Light-yellow to yellow or Pale-red powder or crystals or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/97479-79-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/97479-79-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)