AMBH303C5FF3
Ambeed, Inc.
1,2-Bis(4-fluorophenyl)ethyne
About This Item
Iupac Name
1-fluoro-4-[(4-fluorophenyl)ethynyl]benzene
Inchi Code
1S/C14H8F2/c15-13-7-3-11(4-8-13)1-2-12-5-9-14(16)10-6-12/h3-10H
InChI
HFFUXLCRPYMGFM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5216-31-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)