Documenti fondamentali
AMBH303C5FDC
Ambeed, Inc.
4-[(4-Methylpiperazin-1-yl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.22
Numero MDL:
Iupac Name
4-[(4-methyl-1-piperazinyl)methyl]benzoic acid dihydrochloride
Inchi Code
1S/C13H18N2O2.2ClH/c1-14-6-8-15(9-7-14)10-11-2-4-12(5-3-11)13(16)17;;/h2-5H,6-10H2,1H3,(H,16,17);2*1H
InChI
ISHROKOWRJDOSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/106261-49-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)