AMBH303C5F83
Ambeed, Inc.
5-Bromopyridine-3-sulfonyl chloride
About This Item
Iupac Name
5-bromo-3-pyridinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C5H3BrClNO2S/c6-4-1-5(3-8-2-4)11(7,9)10/h1-3H
InChI
AVILRJQPDYPXFQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65001-21-0.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)