Documenti fondamentali
AMBH303C5EAD
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.6
Numero MDL:
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6F3N3.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-13-5(3-4)6(11)12;/h1-3H,(H3,11,12);1H
InChI
XRIANKIGGKEYMI-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/909109-68-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)