AMBH303C5BCD
Ambeed, Inc.
2-(Methylsulfinyl)pyrimidine
About This Item
Iupac Name
2-(methylsulfinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H6N2OS/c1-9(8)5-6-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
InChI
LWMNQZSYAOWVPE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14080-19-4.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)