Documenti fondamentali
AMBH303C5911
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-chloro-2-fluoropyridine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
210.43
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-2-fluoropyridine
Inchi Code
1S/C5H2BrClFN/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H
InChI
VKBRLJKCZACHPU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/885952-18-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/885952-18-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)