Documenti fondamentali
AMBH303C590A
Ambeed, Inc.
2-(1-(Thiophen-2-yl)ethylidene)malononitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.23
Numero MDL:
Iupac Name
2-[1-(2-thienyl)ethylidene]malononitrile
Inchi Code
1S/C9H6N2S/c1-7(8(5-10)6-11)9-3-2-4-12-9/h2-4H,1H3
InChI
IVSVAOOOAGLVJQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10432-44-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/10432-44-7.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)