Documenti fondamentali
AMBH303C5904
Ambeed, Inc.
Methyl 5-methyloxazole-4-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.13
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 5-methyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H7NO3/c1-4-5(6(8)9-2)7-3-10-4/h3H,1-2H3
InChI
UMYOVEXLUCPUAU-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41172-57-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)