Documenti fondamentali
AMBH303C58D7
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-(o-tolyl)ethan-1-one
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.07
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-(2-methylphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-7-4-2-3-5-8(7)9(11)6-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI
XMGAXELQRATLJP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/51012-65-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)