Documenti fondamentali
AMBH303C58A7
Ambeed, Inc.
2-Chloro-N-isopropyl-5-nitropyrimidin-4-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.63
Numero MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-isopropyl-5-nitro-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C7H9ClN4O2/c1-4(2)10-6-5(12(13)14)3-9-7(8)11-6/h3-4H,1-2H3,(H,9,10,11)
InChI
XGDPRAOPHIPUTB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/890094-38-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)