AMBH303C5889
Ambeed, Inc.
Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl carbonochloridate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
200.58
Iupac Name
benzo[d][1,3]dioxol-5-yl carbonochloridate
Inchi Code
1S/C8H5ClO4/c9-8(10)13-5-1-2-6-7(3-5)12-4-11-6/h1-3H,4H2
InChI
DTGXWXVOKIDGIE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/117886-89-2.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)