Documenti fondamentali
AMBH303C5772
Ambeed, Inc.
6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.22
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1,2,3,4-tetrahydro-6-isoquinolinyl ether
Inchi Code
1S/C10H13NO/c1-12-10-3-2-9-7-11-5-4-8(9)6-10/h2-3,6,11H,4-5,7H2,1H3
InChI
YYTAYINRPUJPNH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Form: liquid or solid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42923-77-3.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)