Documenti fondamentali
AMBH303C5283
Ambeed, Inc.
N-(6-Chloro-7H-purin-2-yl)acetamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
211.61
Numero MDL:
Iupac Name
N-(6-chloro-7H-purin-2-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H6ClN5O/c1-3(14)11-7-12-5(8)4-6(13-7)10-2-9-4/h2H,1H3,(H2,9,10,11,12,13,14)
InChI
RZZCIBFHZYEENN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7602-01-9.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)