Documenti fondamentali
AMBH303C51F4
Ambeed, Inc.
Methyl 5-oxazolecarboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
127.1
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 1,3-oxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C5H5NO3/c1-8-5(7)4-2-6-3-9-4/h2-3H,1H3
InChI
JGJDORZNOSWWDS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/121432-12-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)