Documenti fondamentali
AMBH303C4FD3
Ambeed, Inc.
6-Hydrazinyl-1H-indazole tetrahydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
294.01
Numero MDL:
Iupac Name
6-hydrazineyl-1H-indazole tetrahydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8N4.4ClH/c8-10-6-2-1-5-4-9-11-7(5)3-6;;;;/h1-4,10H,8H2,(H,9,11);4*1H
InChI
IMYGIEFNANQWSN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1266362-60-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)