Documenti fondamentali
AMBH303C4F05
Ambeed, Inc.
7-Bromo-2-chloro-6-methoxybenzo[d]thiazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.56
Numero MDL:
Iupac Name
7-bromo-2-chloro-1,3-benzothiazol-6-yl methyl ether
Inchi Code
1S/C8H5BrClNOS/c1-12-5-3-2-4-7(6(5)9)13-8(10)11-4/h2-3H,1H3
InChI
CBDBYQQQJMRNSL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/911056-05-8.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/911056-05-8.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)