Documenti fondamentali
AMBH303C4BEB
Ambeed, Inc.
3-Bromo-1H-indazole-4-carbonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.04
Numero MDL:
Iupac Name
3-bromo-1H-indazole-4-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4BrN3/c9-8-7-5(4-10)2-1-3-6(7)11-12-8/h1-3H,(H,11,12)
InChI
FMBYTIGGQXFBKG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1000341-36-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)