Documenti fondamentali
AMBH303C4B00
Ambeed, Inc.
NSC 405020
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.16
Numero MDL:
Iupac Name
3,4-dichloro-N-(1-methylbutyl)benzamide
Inchi Code
1S/C12H15Cl2NO/c1-3-4-8(2)15-12(16)9-5-6-10(13)11(14)7-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H,15,16)
InChI
ARDYECYBETXQFD-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7497-07-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)