Documenti fondamentali
AMBH303C48BE
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-phenylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.25
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-phenyl-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H12N2O2/c1-2-17-13(16)11-8-14-12(15-9-11)10-6-4-3-5-7-10/h3-9H,2H2,1H3
InChI
ADXNMWBLJLAMNG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/85386-14-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)