Documenti fondamentali
AMBH303C484F
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-methoxypyrazin-2-amine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.57
Numero MDL:
Iupac Name
3-chloro-6-methoxy-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3O/c1-10-3-2-8-4(6)5(7)9-3/h2H,1H3,(H2,7,9)
InChI
NXASRWBWVZXWCY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13484-56-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)