Documenti fondamentali
AMBH303C46B9
Ambeed, Inc.
1-Bromo-4-(isopropylsulfinyl)benzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
247.16
Numero MDL:
Iupac Name
1-bromo-4-(isopropylsulfinyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H11BrOS/c1-7(2)12(11)9-5-3-8(10)4-6-9/h3-7H,1-2H3
InChI
KNOPNGNHCUFBRQ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1129287-54-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)