Documenti fondamentali
AMBH303C45D3
Ambeed, Inc.
6-Fluoro-5-iodo-1H-indazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
262.03
Numero MDL:
Iupac Name
6-fluoro-5-iodo-1H-indazole
Inchi Code
1S/C7H4FIN2/c8-5-2-7-4(1-6(5)9)3-10-11-7/h1-3H,(H,10,11)
InChI
IFAYDNUIYXDTJH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260384-77-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)