Documenti fondamentali
AMBH303C4461
Ambeed, Inc.
5-Iodopyrimidine-2,4-diamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
236.01
Numero MDL:
Iupac Name
5-iodopyrimidine-2,4-diamine
Inchi Code
1S/C4H5IN4/c5-2-1-8-4(7)9-3(2)6/h1H,(H4,6,7,8,9)
InChI
RJQHTXXLHUXGRW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/157924-46-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)