Documenti fondamentali
AMBH303C41F2
Ambeed, Inc.
[1,1'-Biphenyl]-4-carboximidamide hydrochloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
232.71
Numero MDL:
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-4-carboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H12N2.ClH/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10;/h1-9H,(H3,14,15);1H
InChI
WIYQWPDKLHFVLY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/111082-23-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/111082-23-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)