Documenti fondamentali
AMBH2D702D8A
Ambeed, Inc.
4-Oxocyclohexanecarbaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.16
Numero MDL:
Iupac Name
4-oxocyclohexanecarbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H10O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI
SFNKUFOBKQJUEB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/96184-81-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/96184-81-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)