Documenti fondamentali
AMBH2D702D38
Ambeed, Inc.
4-Methylbenzoic anhydride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
254.29
Numero MDL:
Iupac Name
4-methylbenzoic anhydride
Inchi Code
1S/C16H14O3/c1-11-3-7-13(8-4-11)15(17)19-16(18)14-9-5-12(2)6-10-14/h3-10H,1-2H3
InChI
BJMLLSSSTGHJJE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13222-85-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)