Documenti fondamentali
AMBH2D702914
Ambeed, Inc.
4-Methoxynicotinonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
134.14
Numero MDL:
Iupac Name
4-methoxynicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-10-7-2-3-9-5-6(7)4-8/h2-3,5H,1H3
InChI
RTVZZFXJASCNCE-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74133-20-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)