Documenti fondamentali
AMBH2D702899
Ambeed, Inc.
Flumazenil acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.24
Numero MDL:
Iupac Name
8-fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-imidazo[1,5-a][1,4]benzodiazepine-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H10FN3O3/c1-16-5-10-11(13(19)20)15-6-17(10)9-3-2-7(14)4-8(9)12(16)18/h2-4,6H,5H2,1H3,(H,19,20)
InChI
SFVXVWJBSJCRJO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84378-44-9.html
Synonym
8-Fluoro-5-methyl-6-oxo-5,6-dihydro-4H-benzo[f]imidazo[1,5-a][1,4]diazepine-3-carboxylic acid
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)