Documenti fondamentali
AMBH2D70281C
Ambeed, Inc.
4-Chloro-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.65
Numero MDL:
Iupac Name
4-chloro-7-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H5ClN2S/c1-4-2-11-6-5(4)9-3-10-7(6)8/h2-3H,1H3
InChI
IYJDOVYAFDVIDB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175137-21-0.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)