Documenti fondamentali
AMBH2D7027D2
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.01
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-4(5(9)10)3(6)2-7-8/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI
YXIJCAVZGBGUKM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84547-84-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)