Documenti fondamentali
AMBH2D70272B
Ambeed, Inc.
4-Bromo-1,3-benzodioxole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.02
Numero MDL:
Iupac Name
4-bromo-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H5BrO2/c8-5-2-1-3-6-7(5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
InChI
VZPMQHSDFWAZHP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6698-13-1.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)