Documenti fondamentali
AMBH2D702686
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-((methylamino)methyl)piperidine-1-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.33
Numero MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-[(methylamino)methyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-7-5-10(6-8-14)9-13-4/h10,13H,5-9H2,1-4H3
InChI
FXEYGOYVUJFORB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138022-02-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)