Documenti fondamentali
AMBH2D701A96
Ambeed, Inc.
6-Bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.06
Numero MDL:
Iupac Name
6-bromo-1H-indole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrNO2/c10-6-2-1-5-3-8(9(12)13)11-7(5)4-6/h1-4,11H,(H,12,13)
InChI
SVBVYRYROZWKNJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16732-65-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)