Documenti fondamentali
AMBH2D701990
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-2-nitrophenol
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.09
Numero MDL:
Iupac Name
3,5-difluoro-2-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H3F2NO3/c7-3-1-4(8)6(9(11)12)5(10)2-3/h1-2,10H
InChI
LIQHPNDCQUCZKL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/151414-46-9.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)