Documenti fondamentali
AMBH2D70192A
Ambeed, Inc.
Methyl 3-hydroxypicolinate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.14
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-hydroxy-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H7NO3/c1-11-7(10)6-5(9)3-2-4-8-6/h2-4,9H,1H3
InChI
MHKKUZDJUGIOBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62733-99-7.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)