Documenti fondamentali
AMBH2D701136
Ambeed, Inc.
3-(1,3-Dioxoisoindolin-2-yl)propanal
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.2
Numero MDL:
Iupac Name
3-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)propanal
Inchi Code
1S/C11H9NO3/c13-7-3-6-12-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(12)15/h1-2,4-5,7H,3,6H2
InChI
IBSDSIHTMABATG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2436-29-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)