Documenti fondamentali
AMBH2D70105B
Ambeed, Inc.
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.21
Numero MDL:
Iupac Name
1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1-propanamine
Inchi Code
1S/C10H12F3N/c1-2-9(14)7-4-3-5-8(6-7)10(11,12)13/h3-6,9H,2,14H2,1H3
InChI
ZZTDGFLVDISOIK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/473732-59-1.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)