Documenti fondamentali
AMBH2D700FF4
Ambeed, Inc.
Ziritaxestat
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
588.71
Numero MDL:
Iupac Name
2-((2-ethyl-6-(4-(2-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-2-oxoethyl)piperazin-1-yl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)(methyl)amino)-4-(4-fluorophenyl)thiazole-5-carbonitrile
Inchi Code
1S/C30H33FN8O2S/c1-4-24-29(35(3)30-34-27(25(14-32)42-30)20-5-7-21(31)8-6-20)39-15-22(13-19(2)28(39)33-24)37-11-9-36(10-12-37)18-26(41)38-16-23(40)17-38/h5-8,13,15,23,40H,4,9-12,16-18H2,1-3H3
InChI
REQQVBGILUTQNN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1628260-79-6.html
Synonym
2-((2-Ethyl-6-(4-(2-(3-hydroxyazetidin-1-yl)-2-oxoethyl)piperazin-1-yl)-8-methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)(methyl)amino)-4-(4-fluorophenyl)thiazole-5-carbonitrile
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1628260-79-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)