Documenti fondamentali
AMBH2D700F20
Ambeed, Inc.
Methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.16
Numero MDL:
Iupac Name
methyl 3-amino-5-(trifluoromethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c1-15-8(14)5-2-6(9(10,11)12)4-7(13)3-5/h2-4H,13H2,1H3
InChI
UOVPHHSFTNRQHJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22235-25-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)