Documenti fondamentali
AMBH2D70095C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-5-methoxypyrazine
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.01
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O/c1-9-5-3-7-4(6)2-8-5/h2-3H,1H3
InChI
YMDHKDFBWIRZAZ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/143250-10-6.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/143250-10-6.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)