Documenti fondamentali
AMBH2D70093B
Ambeed, Inc.
2-Bromo-4-iodo-1-methylbenzene
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.93
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-4-iodo-1-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(9)4-7(5)8/h2-4H,1H3
InChI
ANRAKTDEUFLKDO-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26670-89-3.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)