Documenti fondamentali
AMBH2D6FFB77
Ambeed, Inc.
2,2-Difluorobenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.11
Numero MDL:
Iupac Name
2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C8H4F2O4/c9-8(10)13-5-2-1-4(7(11)12)3-6(5)14-8/h1-3H,(H,11,12)
InChI
VJLDRFCNFNQTTH-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/656-46-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/656-46-2.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)