Documenti fondamentali
AMBH2D6FF78A
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.96
Numero MDL:
Iupac Name
3-fluoro-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BFO4/c1-14-8(11)6-3-2-5(9(12)13)4-7(6)10/h2-4,12-13H,1H3
InChI
YZYGXFXSMDUXJT-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/505083-04-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/505083-04-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)