Documenti fondamentali
AMBH2D6FF60C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
205.01
Numero MDL:
Iupac Name
2-bromo-1-methyl-1H-imidazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C5H5BrN2O2/c1-8-2-3(4(9)10)7-5(8)6/h2H,1H3,(H,9,10)
InChI
DYHJNZNZJCTGGW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/852181-03-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)