Documenti fondamentali
AMBH2D6FF5DB
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-methyl-2-(4-sulfamoylphenyl)propanoate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
271.34
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 2-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-2-methylpropanoate
Inchi Code
1S/C12H17NO4S/c1-4-17-11(14)12(2,3)9-5-7-10(8-6-9)18(13,15)16/h5-8H,4H2,1-3H3,(H2,13,15,16)
InChI
WEODUZMRVNUHIS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/374067-94-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/374067-94-4.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)