Documenti fondamentali
AMBH2D6FF26E
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
225.63
Numero MDL:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8ClN3O2/c1-2-15-9(14)6-3-5-7(10)11-4-12-8(5)13-6/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12,13)
InChI
BMVGJDTURCUCNP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/187725-00-4.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)