Documenti fondamentali
AMBH2D6FE2FE
Ambeed, Inc.
3-Amino-N-methylbenzamide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.18
Numero MDL:
Iupac Name
3-amino-N-methylbenzamide
Inchi Code
1S/C8H10N2O/c1-10-8(11)6-3-2-4-7(9)5-6/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
InChI
PYDQTASEULDNRL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25900-61-2.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)